Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godet oscillant TX-750 / BIOShield 1000A
Code produit. p-4527797 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
5/7 ml
Microtube conique 1,5/2 ml
Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
Tube de prélèvement sanguin de 10 ml ou tube DIN de 15 ml
Tube ouvert à fond rond de 100 ml
Tube ouvert à fond rond de 150 ml
Tube universel de 25 ml
Tube à fond plat de 250 ml
Tube à fond plat/rond de 45 ml
Tube à fond rond DIN de 25 ml
Tube à fond rond de 50 ml
Tube à fond rond à brides de 14 ml
Tube à urine conique de 15 ml
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11874471
Marque: Thermo Scientific™ 75003737
Utilisez les godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 / les adaptateurs BIOShield™ 1000A pour renforcer la polyvalence des rotors à godets oscillants TX-750 / BIOShield.
Utilisez les godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 / les adaptateurs BIOShield™ 1000A pour renforcer la polyvalence des rotors à godets oscillants TX-750 / BIOShield.
  • Les adaptateurs acceptent les flacons/tubes de prélèvement sanguin à fond rond/plat pour les godets rectangulaires TX-750 ou le rotor Bioshield 1 000 A.
  • Taille maximale des tubes : 63 × 130mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Swinging Bucket Adapter
Capacité Tube à fond plat de 250 ml