Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour nacelles rondes TX-750
Utilisez les adaptateurs pour godets ronds Thermo Scientific™ TX-750 pour un rotor plus fonctionnel.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003724
Code produit. 11894461
  • 805.01€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ajoutez des fonctionnalités à votre rotor grâce aux adaptateurs de godets ronds Thermo Scientific™ TX-750, qui accueillent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond.
Les adaptateurs accueillent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube RIA ou à fond rond de 5 ml (sans couvercle)