Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour nacelles rondes TX-750
Code produit. p-4527830 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 à 2 ml
14 ml
15 ml
250mL
250 ml
5/7 ml
50 ml
84 x 15 ml
Tube RIA/à fond rond de 5 ml (sans couvercle)
Tube ouvert à fond rond de 100 ml
Tube universel conique/à jupe de 25 ml
Tube à fond rond de 5/7 ml (sans bouchon) avec aide à la décantation
Tube à fond rond de 50 ml
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10491445
Marque: Thermo Scientific™ 75003638
Edge
Ajoutez des fonctionnalités à votre rotor grâce aux adaptateurs de godets ronds, qui accueillent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond.
Ajoutez des fonctionnalités à votre rotor grâce aux adaptateurs de godets ronds Thermo Scientific™ TX-750, qui soutiennent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond.
Caractéristiques :
  • Les adaptateurs accueillent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour godet rond
Type de tube Conique
Capacité 50 ml
À utiliser avec (équipement) Tube et flacon conique à fond rond, microtube et tube de prélèvement sanguin
Dimension du tube 50 ml