Learn More
Brannan™ Twin Reading Thermometer with Calibration Certificate
Twin reading thermometer with max min recording facility. Complete with calibration certificate.
150.00€ - 196.00€
Spécification
Comprend | 2 m cable to external sensor |
---|---|
Longueur (métrique) | 6.3 cm |
Matériau | Plastic |
Température max. (impériale) | 122°F (Internal), 158°C (External) |
Température max. (métrique) | 50°C (Internal), 70°C (External) |
Code produit | Marque | Calibrated | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibrated | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17893008
|
Brannan™
22/420/3 + 49/503/0 |
3-point UKAS |
196.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17853058
|
Brannan™
22/420/3 + 49/101/0 |
3 Point Traceable |
150.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- High accuracy thermometer supplied with calibration certificate
- Max min recording facility
- High and low temperature alarm setting
- Temp range -20 to +50°C and °F for internal
- Temp range -50 to 70°C and °F for external
- 2 m cable to external sensor
- Ideally suited to read temperature in a fridge or freezer or indoor and outdoor temp
- Magnetic fixture on back of thermometer
Spécification
2 m cable to external sensor | |
Plastic | |
50°C (Internal), 70°C (External) | |
-20°C (Internal), -50°C (External) | |
-20°C to 50°C (Internal ), -50°C to +70°C (External) | |
1 x AAA | |
0,1°C | |
LCD |
6.3 cm | |
122°F (Internal), 158°C (External) | |
-4°F (Internal), -58°F (External) | |
-4°F to 122°F (Internal), -58°F to +158°F (External) | |
Fridge or Freezer | |
± 1.0°C between 0 & +50°C, ± 2.0°C between -20 & -1°C or +51 and +70°C, ± 4.0°C between -50 and -21°C | |
6.3 cm | |
6.3 cm |