Learn More
Brannan™ Twin Reading Thermometer with Calibration Certificate
Twin reading thermometer with max min recording facility. Complete with calibration certificate.
Marca:  Brannan™ 22/420/3 + 49/101/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17853058
  • 150.00€ / 1 pièce
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • High accuracy thermometer supplied with calibration certificate
  • Max min recording facility
  • High and low temperature alarm setting
  • Temp range -20 to +50°C and °F for internal
  • Temp range -50 to 70°C and °F for external
  • 2 m cable to external sensor
  • Ideally suited to read temperature in a fridge or freezer or indoor and outdoor temp
  • Magnetic fixture on back of thermometer
Especificaciones
Especificaciones
0°C, 20°C, 50°C
6.3 cm
122°F (Internal), 158°C (External)
-4°F (Internal), -58°F (External)
-4°F to 122°F (Internal), -58°F to +158°F (External)
3 Point Traceable
1 x AAA
0,1°C
LCD
2 m cable to external sensor
Plastic
50°C (Internal), 70°C (External)
-20°C (Internal), -50°C (External)
-20°C to 50°C (Internal ), -50°C to +70°C (External)
Fridge or Freezer
± 1.0°C between 0 & +50°C, ± 2.0°C between -20 & -1°C or +51 and +70°C, ± 4.0°C between -50 and -21°C
6.3 cm
6.3 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado