Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de transfection TurboFect™
Code produit. p-4532175 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
200 μl
1 ml
5 x 200 μL
5 x 1 ml
Conditionnement:
1mL
5 réactions
5mL
Code produit. 12395613
Marque: Thermo Scientific™ R0533
Administrez les plasmides d’ADN et les vecteurs d’expression dans les cellules eucaryotes grâce à ce réactif de transfection très efficace, facile à utiliser et non immunogène.
Le réactif de transfection in vivo Thermo Scientific™ TurboFect est un réactif de transfection très efficace, facile à utiliser et non immunogène pour libérer les plasmides d’ADN et les vecteurs d’expression dans les cellules eucaryotes.
Le réactif de transfection TurboFect est une solution stérile constituée d’un polymère cationique exclusif. Le polymère forme avec l’ADN des complexes compacts, stables et chargés positivement. Ces complexes protègent l’ADN de la dégradation et permettent le transfert efficace des gènes au sein des cellules eucaryotes. Le réactif TurboFect est idéal pour la transfection de différentes cellules, y compris les cellules primaires et les cellules difficiles à transfecter. La transfection peut s’effectuer en présence ou en l’absence de sérum. Le réactif TurboFect montre une transfection particulièrement efficace et une toxicité minimale par rapport aux autres réactifs de transfection à base de lipides ou de polymères.
Points clés :
  • Transfection hautement efficace d’une grande variété de types de cellules
  • Aucune optimisation n’est requise pour la plupart des lignées cellulaires
  • Transfection hautement efficace en présence ou en l’absence de sérum
  • Cytotoxicité minimale
  • Prêt à l’emploi : aucune reconstitution, dilution ou manipulation nécessaire
Recommandé dans les cas suivants :
Transfection ou co-transfection stable et transitoire de l’ADN ou l’ARN ; expériences avec des cellules adhérentes ou en suspension, des cellules différenciées ou non ; études et dosages d’expression génétique impliquant les rapporteurs GFP ou luciférase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réactif de transfection
Suffisant pour 100 transfections
Quantité 200 μl
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C.
Technique de transfection Transfection basée sur les lipides
Gamme de produits TurboFect