Learn More
WTW™ Étalon de turbidité
Étalons de turbidité AMCO Clear™ avec la plus haute précision et la plus grande stabilité à long terme disposent d’une traçabilité NIST, lot certifié et sans danger pour votre santé.
486.00€ - 656.00€
Spécification
Type | Étalon de turbidité |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Turb 555 IR |
Description | Références d’étalonnage |
Code produit | Marque | Turbidité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Turbidité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10478413
|
WTW™
600543 |
0,02, 10, 100,1 750 NTU |
656.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10134273
|
WTW™
600544 |
10 000 NTU |
486.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Précision et stabilité à long terme
- Aucun danger pour la santé
- Facile à éliminer
- Adapté aux optiques de dispositifs respectifs selon leur composition de particules
- Convient aux applications dans la gamme de mesure inférieure, comme l’eau potable
Spécification
Étalon de turbidité | |
Turb 555 IR | |
Références d’étalonnage |