Learn More
WTW™ Étalon de turbidité
Click to view available options
Turbidité:
0,02, 10, 100,1 750 NTU
10 000 NTU
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Précision et stabilité à long terme
- Aucun danger pour la santé
- Facile à éliminer
- Adapté aux optiques de dispositifs respectifs selon leur composition de particules
- Convient aux applications dans la gamme de mesure inférieure, comme l’eau potable
Spécification
Spécification
| Type | Étalon de turbidité |
| À utiliser avec (équipement) | Turb 555 IR |
| Description | Références d’étalonnage |
| Comprend | S/O |
| Turbidité | 10 000 NTU |