Learn More
WTW™ Turbidimètres de laboratoire Turb™
Bénéficiez d’un étalonnage automatique optimal pour turbidimètres de laboratoire grâce au turbidimètre de laboratoire Turb™ série 550.
Marque: WTW™ 600210
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 3.10000kg
Description
- Type d’étalonnage automatique pour turbidimètres de laboratoire
- Précision de &± 2 % de la valeur NTU, &± 0.01 NTU, &± 5 % de la valeur NTU, &± 10 % de la valeur NTU
- Comprend deux cuves rondes de 28 x 70 mm avec un volume d’échantillon de 25 ml et quatre étalons
- Pour des mesures comparatives, les valeurs actuelles et précédentes sont indiquées sur l’affichage à deux lignes
- Résolution de 0.0001 NTU de 0.0001 à 9.9999, 0.001 NTU de 10.000 à 99.999, 0.01 NTU de 100.00 à 999.99, 0.1 NTU de 1000.0 à 9999.9
Spécification
Turbidimètre de laboratoire | |
LCD | |
Automatique | |
25 ml | |
±2 % de la valeur NTU, ±0.01 NTU, ±5 % de la valeur NTU, ±10 % de la valeur NTU | |
252 mm | |
100/240 V, 47/63 Hz | |
100/240 V | |
10 à 40°C |
Lampe au tungstène | |
<6°s. | |
Deux cuves rondes de 28 x 70 mm avec volume d’échantillon de 25 ml et quatre étalons | |
À des fins de mesures comparatives, les valeurs actuelles et antérieures sont indiquées sur l’affichage à deux lignes | |
0.0001 NTU de 0.0001 à 9.9999, 0.001 NTU de 10.000 à 99.999, 0.01 NTU de 100.00 à 999.99, 0.1 NTU de 1000.0 à 9999.9 | |
100 mm | |
47/63 Hz | |
CE, US EPA | |
2 ans |