Learn More
WTW™ Turbidimètres de laboratoire Turb™
Click to view available options
Source lumineuse:
LED infrarouge
Lampe au tungstène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Type d’étalonnage automatique pour turbidimètres de laboratoire
- Précision de &± 2 % de la valeur NTU, &± 0.01 NTU, &± 5 % de la valeur NTU, &± 10 % de la valeur NTU
- Comprend deux cuves rondes de 28 x 70 mm avec un volume d’échantillon de 25 ml et quatre étalons
- Pour des mesures comparatives, les valeurs actuelles et précédentes sont indiquées sur l’affichage à deux lignes
- Résolution de 0.0001 NTU de 0.0001 à 9.9999, 0.001 NTU de 10.000 à 99.999, 0.01 NTU de 100.00 à 999.99, 0.1 NTU de 1000.0 à 9999.9
Spécification
Spécification
| Type | Turbidimètre de laboratoire |
| Source lumineuse | LED infrarouge |
| Type d’affichage | LCD |
| Temps de réponse | <6°s. |
| Type d’étalonnage | Automatique |
| Comprend | Deux cuves rondes de 28 x 70 mm avec volume d’échantillon de 25 ml et quatre étalons |
| Taille de l’échantillon | 25 ml |
| À utiliser avec (application) | À des fins de mesures comparatives, les valeurs actuelles et antérieures sont indiquées sur l’affichage à deux lignes |
| Précision | ±2 % de la valeur NTU, ±0.01 NTU, ±5 % de la valeur NTU, ±10 % de la valeur NTU |
| Résolution | 0.0001 NTU de 0.0001 à 9.9999, 0.001 NTU de 10.000 à 99.999, 0.01 NTU de 100.00 à 999.99, 0.1 NTU de 1000.0 à 9999.9 |
| Afficher plus |