Learn More
WTW™ Turbidimètres portatifs de série 430 Turb™
Avec une précision de 0,01 NTU ou ±2 % de la valeur mesurée, ces turbidimètres portatifs sont parfaits pour toutes les applications, y compris les tests d’eau potable, la surveillance de l’environnement, les mesures de référence en laboratoire et le contrôle des procédés.
Marque: WTW™ 600321
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Turbidimètre portatif avec type d’étalonnage automatique
- Précision de 0,01 NTU ou ± 2 % de la valeur mesurée
- Comprend le kit de terrain Turb 430 IR conformément à la norme DIN ISO avec accessoires : Kit Kal transparent AMCO (0,02-100-1 000 NTU), logiciel PC LSdata, 4 batteries Mignon, 5 flacons vides, lingettes de nettoyage optique, tournevis, câble de connexion PC RS232 AK 540 B, guide rapide
- Utilisé pour toutes les applications, y compris les analyses d’eau potable, la surveillance de l’environnement, les mesures de référence en laboratoire et le contrôle des procédés
- Résolution de 0,01 de 0,00 à 9,99, 0,1 de 10 à 99,90, 1 de 100 à 1 100
Spécification
Kit d’instruments portatifs de mesure sur le terrain de la turbidité | |
LCD | |
Kit d’instruments portatifs de mesure sur le terrain de la turbidité Turb™ 430 IR | |
Kit de terrain Turb 430 IR conforme à la norme DIN ISO avec accessoires : Kit Kal transparent AMCO (0,02-100-1 000 NTU), logiciel PC LSdata, 4 batteries Mignon, 5 flacons vides, lingettes de nettoyage optique, tournevis, câble de connexion PC RS232 AK 540 B, guide rapide | |
Utilisé pour toutes les applications, y compris les analyses d’eau potable, la surveillance environnementale, les mesures de référence en laboratoire et le contrôle des procédés | |
0,01 NTU ou plusmn;2 % de la valeur mesurée | |
117 mm | |
4 x AA | |
0°C à 50°C | |
2 ans |
LED infrarouge | |
3 s | |
3 points automatique | |
20 mL | |
IP67 | |
0,01 de 0,00 à 9,99, 0,1 de 10 à 99,90, 1 de 100 à 1 100 | |
86 mm | |
CE, DIN 27027/ ISO 7027 | |
0,6 kg |