Learn More
WTW™ Turbidimètres portatifs de série 430 Turb™
Click to view available options
Type:
Kit d’instruments portatifs de mesure sur le terrain de la turbidité
Turbidimètre portatif
Source lumineuse:
LED infrarouge
Lampe au tungstène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Turbidimètre portatif avec type d’étalonnage automatique
- Précision de 0,01 NTU ou ± 2 % de la valeur mesurée
- Comprend un instrument unique avec le kit Kal transparent AMCO (0,02-10-1 000 NTU), 5 flacons vides, 4 batteries Mignon, des lingettes de nettoyage optique
- Utilisé pour toutes les applications, y compris les analyses d’eau potable, la surveillance de l’environnement, les mesures de référence en laboratoire et le contrôle des procédés
- Résolution de 0,01 de 0,00 à 9,99, 0,1 de 10 à 99,90, 1 de 100 à 1 100
Spécification
Spécification
| Type | Turbidimètre portatif |
| Source lumineuse | LED infrarouge |
| Type d’affichage | LCD |
| Temps de réponse | 3 s |
| Description | Turbidimètre portatif Turb™ 430 IR |
| Type d’étalonnage | 3 points automatique |
| Comprend | Instrument unique avec kit Kal transparent AMCO (0,02-10-1 000 NTU), 5 flacons vides, 4 batteries Mignon, des lingettes de nettoyage optique. (LabStation en option avec logiciel PC et batterie rechargeable [251-301]) |
| Taille de l’échantillon | 20 mL |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour toutes les applications, y compris les analyses d’eau potable, la surveillance environnementale, les mesures de référence en laboratoire et le contrôle des procédés |
| Indice IP | IP67 |
| Afficher plus |