Learn More
WTW™ Kit d’étalonnage Turb™
Obtenez des résultats de test précis avec le kit d’étalonnage Turb™.
Marque: WTW™ 600560
330.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Kit d’étalonnage
- Pour une utilisation avec turbidimètres Turb™ 550 et Turb 555
Spécification
Kit de solution-étalon | |
Turbidimètre portatif Turb 430 IR | |
À l’unité |