Learn More
Fil de tungstène, plaqué or, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, W 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
104.52€ - 545.72€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten wire, gold plated |
---|---|
Note relative au nom | 0.05mm (0.002 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00011461 |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041039.G1 |
1 m |
104.52€
1m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041039.G5 |
5 m |
301.50€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041039.G6 |
10 m |
545.72€
10m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Tungsten wire, gold plated | |
(Base des métaux) | |
99.95% | |
≈0.02g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating |
0.05mm (0.002 in.) dia. | |
MFCD00011461 | |
Au 99.99% | |
Câble |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante