Learn More
Fil de tungstène, plaqué or, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, W 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309457
Click to view available options
Quantité:
1 m
10 m
5 m
Conditionnement:
10m
1m
5m
Code produit. 11309457
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041039.G1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten wire, gold plated
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) dia.
Quantité 1 m
Poids ≈0.02g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00011461
Pourcentage de pureté 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 99.99%