Learn More
Oxyde de tungstène(VI), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
75.70€ - 612.00€
Identifiants chimiques
CAS 1314-35-8
Formule moléculaire O3W
Poids moléculaire (g/mol) 231.837
Numéro MDL MFCD00011466
Clé InChI ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
CID PubChem 14811
Nom IUPAC trioxotungstène
SMILES O=[W](=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11381868
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011828.22
100 g
75.70€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11391868
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011828.36
500 g
202.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11371868
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011828.A3
2 kg
612.00€
2kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is used in tungsten and tungstate manufacturing which are used as X-ray screens and for fire proofing fabrics. It is used as a ceramic pigment. Nanowires of Tungsten (VI) oxide are capable of absorbing a higher percentage of the sun radiation since it absorbs blue light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-35-8
231.837
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
14811
O=[W](=O)=O
O3W
MFCD00011466
tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
trioxotungstène
Spécification
Tungsten(VI) oxide
1314-35-8
99.8% (metals basis)
MFCD00011466
Tungsten (VI) oxide is soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid.
O=[W](=O)=O
231.837
231.85
1473°C
Poudre de 10 à 20 micron
O3W
tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
trioxotungstène
14811
7.16
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-231-4
missing translation for 'rtecsNumber' : YO7760000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante