Learn More
Éthoxyde de tungstène(V), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11328958
Éthoxyde de tungstène(V), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328958
10 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Code produit. 11328958
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041794.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Intermédiaire pour les revêtements sol-gel
Tungsten(V) ethoxide is used as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26143-11-3
Formule moléculaire C10H25O5W
Poids moléculaire (g/mol) 409.15
Numéro MDL MFCD00078041
Clé InChI SRGJJDPFERQMIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten v ethoxide, pentaethoxywolfram v, tungsten pentaethoxide, acmc-1cbw9, tungsten 5+ pentakis ethoxide
CID PubChem 57357833
Nom IUPAC éthanolate ; Tungstène
SMILES CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten(V) ethoxide
Point d’ébullition 110°C to 115°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire W(OC2H5)5
Quantité 10 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hydrocarbons.
Poids de la formule 409.15
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ16K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Catalog Number041794.04,041794.09
Numéro de lotX14K008 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number041794.04,041794.09
Numéro de lotW03K051 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2024 Catalog Number041794.04,041794.09
Numéro de lotU30I002 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2022 Catalog Number041794.04,041794.09
Numéro de lotE06X003 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number041794.04,041794.09
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tungsten(V) ethoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tungsten(V) ethoxide
Nom du produit
Éthoxyde de tungstène(V), Thermo Scientific Chemicals >