Learn More
Acide citraconique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10300964
Acide citraconique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10300964 Tous les produits Thermo Scientific Produits
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10300964
Marque: Thermo Scientific Acros 110430050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-23-7
Formule moléculaire C5H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 130.10
Numéro MDL MFCD00078086
Clé InChI HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Synonyme 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
CID PubChem 5461090
ChEBI CHEBI:30719
Nom IUPAC (Z)-2-méthylbut-2-ènedioate
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citraconic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 88.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(CO2H)=CHCO2H
Quantité 5 g
Beilstein 02,768
Merck Index 15,232
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,insoluble in benzene and petroleum ether
Poids de la formule 130.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466401 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
Numéro de lotA0429907 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
Numéro de lotA0454702 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
Numéro de lotA0397116 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
Numéro de lotA0401753 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citraconic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Acide citraconique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >