Learn More
Oxyde de tungstène(IV), 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
83.70€ - 1020.00€
Identifiants chimiques
CAS 12036-22-5
Formule moléculaire O2W
Poids moléculaire (g/mol) 215.84
Numéro MDL MFCD00049709
Clé InChI DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten dioxide, tungsten iv oxide, tungsten oxide wo2, acmc-1bqvs, tungsten iv oxide-w, tungsten iv oxide trace metals basis 5g, tungsten iv oxide,-100 mesh trace metals basisAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 82850
Nom IUPAC Dioxottungstène
SMILES O=[W]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11313938
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040367.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11323938
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040367.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11333938
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040367.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Tungsten(IV) oxide is used in the production of tungsten and tungstates, in alloys, in fire-proofing fabrics and as a ceramic pigment. It is used to study their chromism, photocatalysis and sensing capabilities. It is associated with rhenium trioxide particles and used for detection of protonatable, radical and precharged species under laser desorption ionization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-842-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Oxyde de tungstène(IV), 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals