Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH combinée Tuff-Tip™
Cette électrode de pH combinée est idéale pour mesurer des échantillons fortement chargés avec un degré de pollution élevé.
367.00€ - 378.00€
Spécification
Types de connecteurs BNC
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Électrode pH combinée
À utiliser avec (application) Pour les échantillons lourdement chargés présentant un haut degré de pollution
Comprend Câble de 1 m, connecteur BNC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
11775638
Afficher les documents
Fisherbrand™
5733734-003B
Double jonction
378.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11755638
Afficher les documents
Fisherbrand™
5733534-003B
Jonction simple
367.00€
1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
Description
  • Électrode de pH gélifiée époxy incassable avec ampoule protégée contre les chocs Tuff Tip™
  • Jonction annulaire en céramique insensible à la pollution
  • Les électrodes à double jonction sont recommandées pour les solutions chargées
  • Entretien réduit et temps de réponse court
  • Fournie avec un câble de 1 m DIN ou BNC
Spécification
Spécification
BNC
Électrode pH combinée
Câble de 1 m, connecteur BNC
Corps en époxy
-5°C à +100°C
12 mm
Pour les échantillons lourdement chargés présentant un haut degré de pollution
120 mm
0 à 13