Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH combinée Tuff-Tip™
Cette électrode de pH combinée est idéale pour mesurer des échantillons fortement chargés avec un degré de pollution élevé.
Marque:  Fisherbrand™ 5733534-003B
Code produit. 11755638
  • 367.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Électrode de pH gélifiée époxy incassable avec ampoule protégée contre les chocs Tuff Tip™
  • Jonction annulaire en céramique insensible à la pollution
  • Les électrodes à double jonction sont recommandées pour les solutions chargées
  • Entretien réduit et temps de réponse court
  • Fournie avec un câble de 1 m DIN ou BNC
Spécification
Spécification
BNC
12 mm
Pour les échantillons lourdement chargés présentant un haut degré de pollution
120 mm
0 à 13
Jonction simple
Électrode pH combinée
Câble de 1 m, connecteur BNC
Corps en époxy
-5°C à +100°C