Learn More
Thermo Scientific™ Carrousel à tubes /agitateur rotatif
Augmentez l’efficacité de votre laboratoire grâce à notre agitateur rotatif pour tubes à vitesse variable présentant un faible encombrement, une conception souple et un affichage simple qui contribuent à accroître la flexibilité et l’efficacité
330.72€ - 477.38€
Spécification
Vitesse de rotation | 10 à 40 tr/min |
---|---|
Alimentation électrique | CA 100/240 V, 50/60 Hz |
Tension | CA 100/240 V |
Plage de températures (métrique) | 4°C à 60°C |
Puissance | 6 W |
Code produit | Marque | Capacité | Vitesse de rotation | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Vitesse de rotation | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15228854
|
Thermo Scientific™
88881001 |
Combinaison de 4 palettes de tubes | 10 à 40 tr/min | Prise US | N/A | N/A | N/A | |||||
15238854
|
Thermo Scientific™
88881002 |
Combinaison de 4 palettes de : 7 tubes de 10 à 15 ml 7 tubes de 5 à 7 ml 15 tubes de 1,5 à 2 ml 21 tubes de 0,5 à 0,8 ml Une palette de 6 tubes de 50 ml |
10 à 40 tr/min | Prise UE/UK/CHN |
477.38€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Augmentez l'efficacité de votre laboratoire avec le carrousel à tubes / l’agitateur rotatif Thermo Scientific™ à vitesse variable. Un encombrement réduit, une conception flexible et un affichage simple apportent souplesse et efficacité.
- Tiges rotatives interchangeables pouvant accueillir différentes tailles de tubes pour une flexibilité optimale. Chaque spatule peut être réglée entre 0 et 90 degrés
- Obtenez un mélange plus efficace grâce au mode oscillation. L’oscillation se produit tous les 40 degrés au cours du cycle de rotation
- Faible encombrement
- Simplicité du plug-and-play
- Moteur sans entretien, fonctionnement silencieux
Garantie
2 ans
Spécification
10 à 40 tr/min | |
CA 100/240 V | |
6 W | |
Agitateurs rotatifs | |
50/60 Hz | |
195 mm | |
154 mm | |
225 mm | |
1.2 kg | |
Deux pales 10/15 ml (88881005) Deux pales 5 ml/7 ml (88881006) Deux pales 1.5 ml/2 ml (88881007) Une pale 50 ml (88881009) Les pales peuvent également être achetées sous forme d’accessoires dans les quantités indiquées ci-dessus |
CA 100/240 V, 50/60 Hz | |
4°C à 60°C | |
Combinaison de 4 palettes de tubes | |
CE, cCSAus | |
7,7 in | |
6 in | |
8,9 in | |
2.65 lb | |
Tube Revolver, Rotator | |
2 ans |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.