Learn More
Thermo Scientific™ Carrousel à tubes /agitateur rotatif
Code produit. 15228854 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise UE/UK/CHN
Prise US
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15228854
Marque: Thermo Scientific™ 88881001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Augmentez l’efficacité de votre laboratoire grâce à notre agitateur rotatif pour tubes à vitesse variable présentant un faible encombrement, une conception souple et un affichage simple qui contribuent à accroître la flexibilité et l’efficacité
Augmentez l'efficacité de votre laboratoire avec le carrousel à tubes / l’agitateur rotatif Thermo Scientific™ à vitesse variable. Un encombrement réduit, une conception flexible et un affichage simple apportent souplesse et efficacité.
  • Tiges rotatives interchangeables pouvant accueillir différentes tailles de tubes pour une flexibilité optimale. Chaque spatule peut être réglée entre 0 et 90 degrés
  • Obtenez un mélange plus efficace grâce au mode oscillation. L’oscillation se produit tous les 40 degrés au cours du cycle de rotation
  • Faible encombrement
  • Simplicité du plug-and-play
  • Moteur sans entretien, fonctionnement silencieux
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 10 à 40 tr/min
Alimentation électrique CA 100/240 V, 50/60 Hz
Tension CA 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 60°C
Puissance 6 W
Capacité Combinaison de 4 palettes de tubes
Type de produit Agitateurs rotatifs
Certifications/Conformité CE, cCSAus
Type de bouchon Prise US
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 6 × 8.9 × 7.7 in (154 × 225 × 195 mm)
Hauteur (impériale) 7,7 in
Hauteur (métrique) 195 mm
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (impériale) de la plateforme 6 in.
Longueur (métrique) 154 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 154 mm
Largeur (impériale) 8,9 in
Largeur (métrique) 225 mm
Poids à l’expédition (impériale) 2.65 lb
Poids à l’expédition (métrique) 1.2 kg
Modèle Tube Revolver, Rotator
Comprend Deux pales 10/15 ml (88881005)
Deux pales 5 ml/7 ml (88881006)
Deux pales 1.5 ml/2 ml (88881007)
Une pale 50 ml (88881009)
Les pales peuvent également être achetées sous forme d’accessoires dans les quantités indiquées ci-dessus
Garantie et services 2 ans
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.