Learn More
Benchmark Scientific™ Tube Holder for Benchmark Roto-Therm
This tube holder is for use with the Benchmark Roto-Therm Series.
81.20€ - 101.00€
Produits 4
Code produit Marque Capacité de tube Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité de tube Prix Quantité et disponibilité  
17954392
Afficher les documents
Benchmark Scientific™
R2020-0507
5 x 5 to 7 mL Tubes
101.00€
2 pièces
17974392
Afficher les documents
Benchmark Scientific™
R2020-500
6 x 50 mL Tubes
81.20€
1 pièce
17904432
Afficher les documents
Benchmark Scientific™
R2020-1520
11 x 1.5 to 2.0 mL Tubes
101.00€
2 pièces
17964392
Afficher les documents
Benchmark Scientific™
R2020-150
4 x 10 mL Tubes
101.00€
2 pièces
Description
Description
  • Vertical or horizontal positioning
  • For use with Roto-Therm Series Incubated Rotators
  • Vidéos