Learn More
Benchmark Scientific™ Tube Holder for Benchmark Roto-Therm
This tube holder is for use with the Benchmark Roto-Therm Series.
Marque:  Benchmark Scientific™ R2020-500
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17974392
  • 81.20€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Vertical or horizontal positioning
  • For use with Roto-Therm Series Incubated Rotators
  • Spécification
    Spécification
    6 x 50 mL Tubes
    Roto-Therm Series