Learn More
Eppendorf™ Porte-tubes MixMate
Pour utilisation avec l’agitateur à vortex MixMate
Marque:  Eppendorf™ 5353040121
110.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10691104
  • 119.48€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Porte-tubes pour Eppendor MixMate™
  • L’agitateur 3-en-1 pour les plaques, les tubes et le mélange vortex
  • Cet instrument à haute vitesse garantit le mélange complet de vos échantillons en quelques secondes
  • Contrôle du mélange en 2D remarquable pour un mélange optimisé avec la technologie anti-éclaboussures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,5 mL
Porte-tubes
24 récipients de réaction de 0,5 ml
24