Learn More
Eppendorf™ Porte-tubes MixMate
Code produit. p-8006992 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité de tube:
0,2 mL
0,5 mL
2 mL
Nbre de positions:
24
96
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10130623
Marque: Eppendorf™ 5353040113
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour utilisation avec l’agitateur à vortex MixMate
  • Porte-tubes pour Eppendor MixMate™
  • L’agitateur 3-en-1 pour les plaques, les tubes et le mélange vortex
  • Cet instrument à haute vitesse garantit le mélange complet de vos échantillons en quelques secondes
  • Contrôle du mélange en 2D remarquable pour un mélange optimisé avec la technologie anti-éclaboussures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de tube 0,2 mL
Type de produit Porte-tubes
À utiliser avec (équipement) 96 tubes PCR de 0,2 ml, barrettes PCR / plaques PCR à 96 puits à demi jupe / sans jupe, mélangeur à vortex MixMate
Nbre de positions 96