Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur B510
Fours tubulaires compacts utilisables durant une variété d’applications universelles.Four tubulaire Nabertherm™ avec régulateurs 510B équipés d’un tube de travail standard en céramique C530 et avec deux bouchons en fibre, pour un rapport qualité/prix imbattable.
Marque:  Nabertherm™ R-252L2AN
Code produit. 17358079
  • 4930.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Modèle mono-surface standard
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Contrôleur B510
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
  • Cinq programmes et quatre segments
  • Horloge en temps réel et tube automatique
  • Affichage blanc/bleu ordinaire des messages d’état en lettres claires
  • Saisie des données avec cadran et boutons à molette
  • Bouton Skip (Ignorer) pour tout saut segmenté
  • Entrée du programme par étapes de 1°C ou 1 min.
  • Configuration possible de l’heure de début et du compteur d’heures de fonctionnement
  • Interface optionnelle pour logiciel VCD
Spécification
Spécification
B510
1200°C
Affichage LC bleu / blanc, uni
670 mm
340 mm
34 kg
500 mm
Four tubulaire compact
Acier inoxydable
508 mm
50 mm
Documents
Product Guides
Nom du produit
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur B510 > Largeur :670 mm ; jusqu’à 1 200°C