Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur B510
Fours tubulaires compacts utilisables durant une variété d’applications universelles.Four tubulaire Nabertherm™ avec régulateurs 510B équipés d’un tube de travail standard en céramique C530 et avec deux bouchons en fibre, pour un rapport qualité/prix imbattable.
Marque: Nabertherm™ R-152L3AN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Modèle mono-surface standard
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Contrôleur B510
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Cinq programmes et quatre segments
- Horloge en temps réel et tube automatique
- Affichage blanc/bleu ordinaire des messages d’état en lettres claires
- Saisie des données avec cadran et boutons à molette
- Bouton Skip (Ignorer) pour tout saut segmenté
- Entrée du programme par étapes de 1°C ou 1 min.
- Configuration possible de l’heure de début et du compteur d’heures de fonctionnement
- Interface optionnelle pour logiciel VCD
Spécification
B510 | |
1300°C | |
Affichage LC bleu / blanc, uni | |
434 mm | |
340 mm | |
22 kg |
250 mm | |
Four tubulaire compact | |
Acier inoxydable | |
508 mm | |
50 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
CE_17328079.pdf
Taille: 50.9 kB
CE Certificate
Taille: 50.9 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur B510 > Largeur :434 mm ; jusqu’à 1 300°C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu