Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pour banques de sang hautes performances de la série TSX
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
Marque: Thermo Scientific™ TSX2304BV
7036.41 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les réfrigérateurs pour banques de sang hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont certifiés pour ENERGY STAR™ et conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage du sang total et des composants sanguins. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
- Conçus pour répondre aux exigences strictes de l’AABB (American Association of Blood Banks) et de la FDA (Food and Drug Administration) pour le stockage du sang total et des composants sanguins
- Permet de stocker jusqu’à 385 poches de sang (450 ml de sang total) ; stocke jusqu’à 770 poches de sang dans le réfrigérateur 51/2 pi3 (450 ml de sang total)
- Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
- Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
- Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
- Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique de nouvelles alternatives significatives de l’Agence américaine de protection de l’environnement
- Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
- Plage de températures comprise entre 2° et 8°C, paramétrage usine à 4°C
- Pratiques, avec tiroirs en acier inoxydable entièrement extensibles et réglables
- Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
- Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
- Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
- Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
- Poignée de porte ergonomique
- Enregistreur graphique standard installé en usine
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Réfrigérateur pour banques de sang hautes performances de la série TSX | |
23 pied cube | |
3°-7°C (4°C) | |
Verre | |
7 | |
Champ d’application AABB, CE, FDA, MDD, 93/42/CEE (classe IIa), AABB SCoPE | |
TSX Series | |
Alarme, enregistreur | |
Compatible Smart-Vue | |
37,8 x 28 x 78,6 po (96 x 71,1 x 199,6 cm) | |
96,2 cm | |
78,6 in | |
199,6 cm | |
28 in | |
71,1 cm | |
16 A | |
230 V | |
50 Hz | |
529 lb | |
464 lb |
Réfrigérateur pour banque de sang | |
650 l | |
R290 | |
Acier inoxydable (tiroir) | |
Mousse soufflée à l’eau | |
Microprocesseur | |
Automatique | |
Étalon | |
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm) | |
28,5 in | |
72,3 cm | |
58 in | |
147,3 cm | |
24 in | |
61 cm | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
Écoénergétique | |
240 kg | |
210 kg |
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific