Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires d’éclairage extérieur pour congélateur TSX
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples.
413.06€ - 517.58€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Longueur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Longueur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17344650
|
Thermo Scientific™
TSXLBLG |
À utiliser avec les congélateurs TSX600/700 | 920 mm |
517.58€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
17354650
|
Thermo Scientific™
TSXLBSM |
À utiliser avec les congélateurs TSX400/500 | 500 mm |
413.06€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Cette option d’éclairage extérieur du congélateur TSX fournit des indications d’alerte de sécurité et d’alarme pour protéger vos échantillons
Specifications
Plastique | |
Transparent |
Compatible uniquement avec les unités TSX fabriquées après le 25 mai 2021. Voir l’étiquette sur le côté gauche de l’armoire TSX pour connaître la date de fabrication.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.