Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires d’éclairage extérieur pour congélateur TSX
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
À utiliser avec les congélateurs TSX400/500
À utiliser avec les congélateurs TSX600/700
Longueur (métrique) extérieure:
500 mm
920 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Cette option d’éclairage extérieur du congélateur TSX fournit des indications d’alerte de sécurité et d’alarme pour protéger vos échantillons
Spécification
Spécification
| Matériau de la hotte | Plastique |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec les congélateurs TSX400/500 |
| Longueur (impériale) extérieure | 20 po |
| Longueur (métrique) extérieure | 500 mm |
Compatible uniquement avec les unités TSX fabriquées après le 25 mai 2021. Voir l’étiquette sur le côté gauche de l’armoire TSX pour connaître la date de fabrication.