Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pour banques de sang TSB
Les réfrigérateurs pour banques de sang de la série TSB sont dotés des caractéristiques de sécurité, de qualité et de durabilité que vous attendez de Thermo Scientific.
Marque: Thermo Scientific™ TSB250REGBV
Description
Les réfrigérateurs pour banques de sang Thermo Scientific de la série TSB sont conçus pour répondre aux exigences strictes pour le stockage de sang et de produits sanguins en pleine conformité avec la Directive 93/42/CEE, classe IIa.
Les réfrigérateurs pour banques de sang de la série TSB sont conçus pour satisfaire aux exigences strictes de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de la classe IIa pour le stockage du sang et des produits sanguins.
- Large gamme de volumes, de 140 L (modèle sous-comptoir) à 1 500 L (modèle double porte).
- Contrôleur numérique par écran tactile avec enregistrement de données intégré
- Fonctionnement silencieux < 50 dBA
- Portes vitrées (triple-vitrage)
- Intérieur et extérieur peints en blanc
- Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
- Faible consommation d’énergie avec surveillance de la consommation en temps réel
- Émission de chaleur faible
- Port d’accès arrière
- Serrure électronique avec protection par mot de passe
Spécification
Réfrigérateur pour banques de sang de la série TSB | |
2°C à 8°C | |
R290 | |
5 | |
Acier | |
93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (uniquement avec l’option sans fil), 2011/65/UE | |
Commande à écran tactile avec protection par mot de passe | |
36 mois | |
Alarme | |
490 x 500 x 1075 mm | |
UE | |
50 Hz |
250 L | |
+4°C | |
1 | |
30 kg | |
Acier peint | |
Oui | |
1 port d’accès arrière | |
Dégivrage adaptatif | |
Compatible avec Smart-Vue Pro | |
658 x 600 x 1632 mm | |
230 V/50 Hz | |
131 kg |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
-
Unity Lab Services™ Programme d’entretien Total Care pour l... Total Care plan for Lab Fridge & Freezer... Code produit: 17250444
1241.00€ / 1 pièce -
Unity Lab Services™ Programmes d’entretien Tech Direct pour... Tech Direct plan for Lab Fridge & Freeze... Code produit: 17270424
465.00€ / 1 pièce -
Unity Lab Services™ Garantie Total Care pour les réfrigérat... Total Care Warranty for Lab Fridge & Fre... Code produit: 17280404
465.00€ / 1 pièce -
Unity Lab Services™ Plan d’extension de garantie pour réfri... Extended Warranty Service Plan for Lab F... Code produit: 17345080
1034.00€ / 1 pièce