Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pour banques de sang TSB
Code produit. p-9390003 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Capacité (métrique):
140 L
250 L
400 L
700 L
1500 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17426202
Marque: Thermo Scientific™ TSB140REGBV
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les réfrigérateurs pour banques de sang de la série TSB sont dotés des caractéristiques de sécurité, de qualité et de durabilité que vous attendez de Thermo Scientific.
Les réfrigérateurs pour banques de sang Thermo Scientific de la série TSB sont conçus pour répondre aux exigences strictes pour le stockage de sang et de produits sanguins en pleine conformité avec la Directive 93/42/CEE, classe IIa.
Les réfrigérateurs pour banques de sang de la série TSB sont conçus pour satisfaire aux exigences strictes de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de la classe IIa pour le stockage du sang et des produits sanguins.
  • Large gamme de volumes, de 140 L (modèle sous-comptoir) à 1 500 L (modèle double porte).
  • Contrôleur numérique par écran tactile avec enregistrement de données intégré
  • Fonctionnement silencieux < 50 dBA
  • Portes vitrées (triple-vitrage)
  • Intérieur et extérieur peints en blanc
  • Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
  • Faible consommation d’énergie avec surveillance de la consommation en temps réel
  • Émission de chaleur faible
  • Port d’accès arrière
  • Serrure électronique avec protection par mot de passe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réfrigérateur pour banques de sang de la série TSB
Capacité (métrique) 140 L
Gamme de températures 2°C à 8°C
Température (point de consigne) +4°C
Réfrigérant R290
No. of Doors 1
Nbre de tiroirs 3
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Matériau de la hotte Acier
Intérieur Acier peint
Certifications/Conformité 93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (uniquement avec l’option sans fil), 2011/65/UE
Roulettes Oui
Type de contrôle Commande à écran tactile avec protection par mot de passe
Ports 1 port d’accès arrière
Garantie 36 mois
Dégivrage Dégivrage adaptatif
Options de surveillance Alarme
Compatibilité avec Smart View Compatible avec Smart-Vue Pro
Dimensions (P x l x H) intérieures 516 x 400 x 560 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 634 x 520 x 1001 mm
Type de bouchon UE
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 87 kg