Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de gélose tryptone soja irradiée (triple emballage)
Surveillance de vos environnements les plus réglementés grâce à cette boîte à triple emballage, conçue pour les applications passives et actives d’échantillonnage de l’air.
46.20€ - 80.05€
Spécification
Contenu et stockage | 2 à 25°C |
---|---|
Type de produit | Gélose |
Type d’emballage | Triple emballage - traité par irradiation |
Code produit | Marque | Format | Couleur | Durée de conservation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Couleur | Durée de conservation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12912618
|
Thermo Scientific™
PO0306T |
Plaque de 140 mm | Jaune paille, transparent | 14 semaines |
80.05€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11965345
|
Thermo Scientific™
PO5012B |
Plaque de 90mm | Ivoire, transparent | 16 semaines |
46.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Découvrez un niveau supérieur de confiance en salle blanche grâce à la boîte irradiée avec gélose tryptone soja Thermo Scientific™ Oxoid™. La gélose tryptone soja favorise la croissance d’une grande variété d’organismes.
Facilitez la surveillance de l’environnement grâce à la boîte irradiée (triple emballage) avec gélose tryptone soja.
- Stérile : les boîtes sont traitées par irradiation puis conditionnées en triple emballage transparent.
- Homogène : des procédures de fabrication automatisées garantissent une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte.
- Optimisée : les produits subissent des tests de contrôle qualité quantitatif, à l’aide d’une faible dose d’inoculum, afin de garantir des performances optimales.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
2 à 25°C | |
Gélose | |
Triple emballage - traité par irradiation |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 14 semaines