Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de gélose tryptone soja irradiée (triple emballage)
Surveillance de vos environnements les plus réglementés grâce à cette boîte à triple emballage, conçue pour les applications passives et actives d’échantillonnage de l’air.
Marque: Thermo Scientific™ PO0306T
Description
Découvrez un niveau supérieur de confiance en salle blanche grâce à la boîte irradiée avec gélose tryptone soja Thermo Scientific™ Oxoid™. La gélose tryptone soja favorise la croissance d’une grande variété d’organismes.
Facilitez la surveillance de l’environnement grâce à la boîte irradiée (triple emballage) avec gélose tryptone soja.
- Stérile : les boîtes sont traitées par irradiation puis conditionnées en triple emballage transparent.
- Homogène : des procédures de fabrication automatisées garantissent une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte.
- Optimisée : les produits subissent des tests de contrôle qualité quantitatif, à l’aide d’une faible dose d’inoculum, afin de garantir des performances optimales.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Jaune paille, transparent | |
Triple emballage pour plaque de gélose tryptone soja irradiée | |
Royaume-Uni | |
88,0 g – 95,0 g | |
25/boîte |
2 à 25°C | |
Plaque de 140 mm | |
Gélose | |
Triple emballage - traité par irradiation |