Learn More
HUBER Chariots
Marque:  HUBER 6334
Code produit. 10222255
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Support à roulettes
  • Equipés de 4 roulettes, dont 2 avec freins
  • En standard sur 8524B, 8524D, 85463 et 85464 et en supplément sur les cryothermostats ci-dessous
  • Support à roulettes pour cryothermostat 8523Y.
Spécification
Spécification
Chariot
Pour K20, K25
Nom du produit
HUBER Chariots > S’utilise avec : K20, K25