Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de lyse Triton™ X-100, pH 7,4
Code produit. 15424699
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
Conditionnement:
250mL
500mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15424699
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62289.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
It is widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions. Triton X-100 is a commonly used detergent in laboratories. Triton X-100 is widely used to lyse cells to extract protein or organelles, or to permeabilize the membranes of living cells. Apart from laboratory use, Triton X-100 can be found in several types of cleaning compounds,[8] ranging from heavy-duty industrial products to gentle detergents. It is also a popular ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol. It is a good micellar catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 250 ml
Format Liquide
Type de produit Réactif de lyse cellulaire
pH 7,4
Contenu et stockage De 2° à 8°C