Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochlorure, 99+ % Code produit.: 11400203
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochlorure, 99+ %
Code produit. 11400203
1000 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11400203
Marque: Thermo Scientific Chemicals A11379.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride is used as a component of buffer solutions in biology, biochemistry and molecular biology. It is also used for crystallization of proteins at various pH values. Further, it inhibits motor responses to adrenergic motor nerve stimulation in smooth muscles. In addition to this, it is used in coelomic fluid and in cortland medium to store unfertilized rainbow trout eggs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane est utilisé comme composant des solutions tampons en biologie, biochimie et biologie moléculaire. Il est également utilisé pour la cristallisation des protéines à diverses valeurs de pH. De plus, il inhibe les réponses motrices à la stimulation des nerfs moteurs adrénergiques dans les muscles lisses. En outre, il est utilisé dans le liquide cœlomique et dans le milieu cortland pour stocker les œufs de truite arc-en-ciel non fécondés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Numéro MDL MFCD00012590
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tris (hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Point de fusion ∼152°C (decomposition)
pH 3.5 to 5.0
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2·HCl
Quantité 1000 g
Beilstein 3675235
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté ≥99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0449643 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog NumberA11379.18,A11379.30,A11379.0B
Numéro de lotA0449642 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2023 Catalog NumberA11379.18,A11379.30,A11379.0B
Numéro de lotA0441820 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog NumberA11379.18,A11379.30,A11379.0B
Numéro de lot10242726 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2022 Catalog NumberA11379.18,A11379.30,A11379.0B
Numéro de lot10239262 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA11379.18,A11379.30,A11379.0B
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochlorure, 99+ % >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt