Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorydrate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 + %, très pur Code produit.: 10032593
Thermo Scientific Chemicals Chlorydrate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 + %, très pur
Code produit. 10032593
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10032593
Marque: Thermo Scientific Chemicals 228030051
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H11NO3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 157.6
Numéro MDL MFCD00012590
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Point de fusion 150.0°C to 153.0°C
Couleur Blanc
pH 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2·HCl
Quantité 5 kg
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorydrate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 + %, très pur >