Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 1X, pH 8,0, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
Marque: Fisher Bioreagents BP2473-1
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 38641-82-6 Poids : 1.05000kg
Description
Tris–EDTA (TE) est systématiquement utilisé pour la suspension des échantillons d’acides nucléiques.Spécification
Tris-EDTA | |
77-86-1,6381-92-6,7647-01-0,7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
1 L | |
Filtré au travers d’un filtre de 5 micron. | |
Protease free | |
Biologie moléculaire |
1X Solution, pH 8.0 | |
Incolore | |
Liquide | |
Exempt de DNase | |
Flacon Nalgene en PE | |
TE |