Learn More
Tris(dibenzylidèneacétone)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.07€ - 910.53€
Identifiants chimiques
CAS 51364-51-3
Formule moléculaire C51H42O3Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 915.73
Numéro MDL MFCD00013310
Clé InChI CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladiumAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9811564
Nom IUPAC (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dièn-3-one ; palladium
SMILES [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1Afficher plusAfficher moins
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10155760
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
318775000
500 mg Flacon en verre
55.07€
500mg
10170292
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
318770050
5 g Flacon en verre
258.59€
5g
11954361
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
318770250
25 g Flacon en verre
910.53€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tris(dibenzylidèneacétone)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals