Learn More
Tris(dibenzylidèneacétone)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11954361
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51364-51-3
Formule moléculaire C51H42O3Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 915.73
Numéro MDL MFCD00013310
Clé InChI CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
CID PubChem 9811564
Nom IUPAC (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dièn-3-one ; palladium
SMILES [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Point de fusion 152.0°C to 155.0°C
Couleur Noir à violet
Analyse élémentaire 96.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene
Poids de la formule 915.7
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine