Learn More
Tris(2-diméthylamino-éthyl)amine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
147.74€ - 442.20€
Identifiants chimiques
CAS | 33527-91-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H30N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.40 |
Numéro MDL | MFCD00015607 |
Clé InChI | VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine |
CID PubChem | 263094 |
Nom IUPAC | N’,N’-bis[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N-diméthylethane-1,2-diamine |
SMILES | CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15424507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31853.06 |
5 g |
147.74€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15434507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31853.14 |
25 g |
442.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine is used as an atom transfer radical polymerization (ATRP) ligand for the creation of telechelic polymers. It is a tripodal polyamine ligand and forms complexes with group 1 metals, which is used in alkali-metal-mediated synthetic applications. Further, it is involved in the macrocyclization processes by reacting with tripodal esters in methanol to give tricyclic cryptands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa tris(2-diméthylamino-éthyl)amine est utilisée comme ligand de polymérisation radicalaire par transfert d’atomes (PRTA) pour la création de polymères téléchéliques. Il s’agit d’un ligand polyamine tripodal qui forme des complexes avec des métaux de groupe 1, utilisés dans des applications synthétiques à médiation alcali-métallique. De plus, il est impliqué dans les processus de macrocyclisation en réagissant avec les esters tripodaux dans le méthanol pour donner des agents cryptands tricycliques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les acides.
Identifiants chimiques
33527-91-2 | |
230.40 | |
VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N | |
263094 | |
CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C |
C12H30N4 | |
MFCD00015607 | |
n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine | |
N’,N’-bis[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N-diméthylethane-1,2-diamine |
Spécification
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine | |
70°C to 71°C (0.5 mmHg) | |
[(CH3)2NCH2CH2]3N | |
MFCD00015607 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Miscible with water. | |
CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C | |
230.40 | |
230.4 |
33527-91-2 | |
C12H30N4 | |
1.454 | |
UN2735 | |
n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine | |
VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N | |
N’,N’-bis[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N-diméthylethane-1,2-diamine | |
263094 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
RUO – Research Use Only