Learn More
Tris(2-diméthylamino-éthyl)amine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15434507
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine is used as an atom transfer radical polymerization (ATRP) ligand for the creation of telechelic polymers. It is a tripodal polyamine ligand and forms complexes with group 1 metals, which is used in alkali-metal-mediated synthetic applications. Further, it is involved in the macrocyclization processes by reacting with tripodal esters in methanol to give tricyclic cryptands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tris(2-diméthylamino-éthyl)amine est utilisée comme ligand de polymérisation radicalaire par transfert d’atomes (PRTA) pour la création de polymères téléchéliques. Il s’agit d’un ligand polyamine tripodal qui forme des complexes avec des métaux de groupe 1, utilisés dans des applications synthétiques à médiation alcali-métallique. De plus, il est impliqué dans les processus de macrocyclisation en réagissant avec les esters tripodaux dans le méthanol pour donner des agents cryptands tricycliques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33527-91-2
Formule moléculaire C12H30N4
Poids moléculaire (g/mol) 230.40
Numéro MDL MFCD00015607
Clé InChI VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine
CID PubChem 263094
Nom IUPAC N’,N’-bis[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N-diméthylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Point d’ébullition 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Formule linéaire [(CH3)2NCH2CH2]3N
Indice de réfraction 1.454
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 230.4
Pourcentage de pureté ≥99%