Learn More
Tris(2-aminoéthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11470437
Tris(2-aminoéthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470437
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11470437
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21789.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tris(2-aminoethyl)amine is a tetradentate chelating ligand and forms stable complexes with transition metals. It is also used as a carbon dioxide absorbent. Further, it acts as a reagent for cleavage of the fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) group in peptide synthesis. It reacts with aryl isocyanates and isothiocyanates to give tris-urea and -thiourea derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tris(2-aminoéthyl)amine est un ligand chélateur tétradentate et forme des complexes stables avec des métaux de transition. Elle est aussi utilisée comme absorbant de dioxyde de carbone. De plus, elle agit comme réactif pour le clivage du groupe fluorénylméthyloxycarbonyle (Fmoc) dans la synthèse des peptides. Elle réagit avec les isocyanates d’aryle et les isothiocyanates pour donner des dérivés de tris-urée et de thiourée.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4097-89-6
Formule moléculaire C6H18N4
Numéro MDL MFCD00008177
Clé InChI MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 77731
ChEBI CHEBI:30631
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2-aminoethyl)amine
Densité 0.978
pH 11.9
Point d’ébullition 102°C (0.05 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire N(CH2CH2NH2)3
Indice de réfraction 1.4969
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1739626
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Synonyme tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
Informations sur la solubilité Miscible with water.
SMILES C(CN(CCN)CCN)N
Nom IUPAC N’,N’-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 146.238
Poids de la formule 146.24
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX09G020 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog NumberB21789.14,B21789.36,B21789.06,B21789.22
Numéro de lot10240910 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog NumberB21789.14,B21789.36,B21789.22
Numéro de lot10238760 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog NumberB21789.14,B21789.36,B21789.22
Numéro de lot10229284 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2023 Catalog NumberB21789.14,B21789.36,B21789.22
Numéro de lot10220887 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/05/2022 Catalog NumberB21789.14,B21789.36,B21789.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(2-aminoethyl)amine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tris(2-aminoethyl)amine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tris(2-aminoéthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >