Learn More
(Triméthylsilyl)diazométhane, 2M dans les hexanes, Thermo Scientific Chemicals
103.00€ - 1174.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18107-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10N2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.223 |
Numéro MDL | MFCD00053946 |
Clé InChI | ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 |
CID PubChem | 167693 |
Nom IUPAC | diazométhyl(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] |
Description
(Trimethylsilyl)diazomethane is used as a methylating agent in organic chemistry. It is utilized in Gas Chromatography- Mass-Spectrometry (GC-MS) for the analysis of various carboxylic compounds. It is involved as a reagent in the Doyle-Kirmse reaction with allyl sulfides and allyl amines. It is considered and used as a less-explosive replacement fordiazomethane. It is also used as a reactant for Unnatural alfa-amino acid derivatives containing gem-bisphosphonates through Michael addition reaction, imidazolo[2,1-b]benzothiazole derivatives and aigialomycin D analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (triméthylsilyl)diazométhane est utilisé comme agent de méthylation en chimie organique. Il est utilisé dans la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) pour l’analyse de divers composés carboxyliques. Il est impliqué comme réactif dans la réaction de Doyle-Kirmse avec des sulfures d’allyle et des allyles amines. Il est considéré et utilisé comme substitut moins explosif du diazométhane. Il est également utilisé comme réactif pour les dérivés d’acides alpha-aminés non-naturels contenant des gem-bisphosphonates par la réaction d’addition de Michael, des dérivés d’imidazolo[2,1-b]benzothiazole et des analogues de l’aigialomycine D.
Solubilité
Immiscible avec l’eau. Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Le (triméthylsilyl)diazométhane (TMSD) dans des solvants alcooliques dans des conditions acides ou basiques peut conduire à la formation de diazométhane. Le TMSD fait l’objet d’un examen par le Programme national de toxicologie concernant les risques potentiels d’inhalation. Incompatible avec les agents oxydants, le chlore, le fluor et les perchlorates.
Identifiants chimiques
18107-18-1 | |
114.223 | |
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N | |
167693 | |
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] |
C4H10N2Si | |
MFCD00053946 | |
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 | |
diazométhyl(triméthyl)silane |
Spécification
(Trimethylsilyl)diazomethane | |
C4H10N2Si | |
UN3383 | |
−23°C (−10°F) | |
Immiscible with water. Miscible with organic solvents. | |
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] | |
114.223 | |
114.22 | |
Light and moisture sensitive |
18107-18-1 | |
MFCD00053946 | |
1902903 | |
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 | |
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N | |
diazométhyl(triméthyl)silane | |
167693 | |
2M in hexanes | |
0.718 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H331-H350-H304-H361-H373-H315-H336
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic if inhaled.
May cause cancer.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280i-P281-P284-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P5
H225-H304-H315-H319-H330-H335-H336-H350-H361f-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only