Learn More
(Triméthylsilyl)diazométhane, 2M dans les hexanes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342739
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
(Trimethylsilyl)diazomethane is used as a methylating agent in organic chemistry. It is utilized in Gas Chromatography- Mass-Spectrometry (GC-MS) for the analysis of various carboxylic compounds. It is involved as a reagent in the Doyle-Kirmse reaction with allyl sulfides and allyl amines. It is considered and used as a less-explosive replacement fordiazomethane. It is also used as a reactant for Unnatural alfa-amino acid derivatives containing gem-bisphosphonates through Michael addition reaction, imidazolo[2,1-b]benzothiazole derivatives and aigialomycin D analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (triméthylsilyl)diazométhane est utilisé comme agent de méthylation en chimie organique. Il est utilisé dans la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) pour l’analyse de divers composés carboxyliques. Il est impliqué comme réactif dans la réaction de Doyle-Kirmse avec des sulfures d’allyle et des allyles amines. Il est considéré et utilisé comme substitut moins explosif du diazométhane. Il est également utilisé comme réactif pour les dérivés d’acides alpha-aminés non-naturels contenant des gem-bisphosphonates par la réaction d’addition de Michael, des dérivés d’imidazolo[2,1-b]benzothiazole et des analogues de l’aigialomycine D.
Solubilité
Immiscible avec l’eau. Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Le (triméthylsilyl)diazométhane (TMSD) dans des solvants alcooliques dans des conditions acides ou basiques peut conduire à la formation de diazométhane. Le TMSD fait l’objet d’un examen par le Programme national de toxicologie concernant les risques potentiels d’inhalation. Incompatible avec les agents oxydants, le chlore, le fluor et les perchlorates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18107-18-1
Formule moléculaire C4H10N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 114.223
Numéro MDL MFCD00053946
Clé InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
CID PubChem 167693
Nom IUPAC diazométhyl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (Trimethylsilyl)diazomethane
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3383
Beilstein 1902903
Point d’éclair −23°C (−10°F)
Informations sur la solubilité Immiscible with water. Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 114.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M in hexanes
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 0.718