Learn More
Cyanure de triméthylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11414157
Cyanure de triméthylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414157
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11414157
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19598.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Trimethylsilyl Cyanide is used as a reagent in the preparation of optically active cyanohydrins. It is used in the derivatization of complex metabolite mixtures by GC-MS. It is employed in the preparation of Reissert compounds, which represent reactive polyamides. Further, it is used to convert pyridine-N-oxides into 2-cyanopyridine. It is also used as a cyanide source in an enantioselective organocatalytic Strecker-type reaction of aliphatic N,N-dialkylhydrazones. In addition to this, it is used as a reagent for the cyanosilylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanure de triméthylsilyle est utilisé comme réactif dans la préparation des cyanohydrines optiquement actives. Il est utilisé dans la dérivatisation de mélanges complexes de métabolites par GC-MS. Il est utilisé dans la préparation de composés de Reissert, qui représentent des polyamides réactifs. De plus, il est utilisé pour convertir les pyridine N-oxydes en 2-cyanopyridine. Il est également utilisé comme source de cyanure dans une réaction de type Strecker organocatalytique énantiosélective de N,N-dialkylhydrazones aliphatiques. En outre, il est utilisé comme réactif pour la cyanosilylation des aldéhydes.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7677-24-9
Formule moléculaire C4H9NSi
Poids moléculaire (g/mol) 99.21
Numéro MDL MFCD00001765
Clé InChI LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 82115
Nom IUPAC trimethylsilanecarbonitrile
SMILES C[Si](C)(C)C#N
Spécification
Point d’ébullition 118°C to 119°C
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl cyanide
Point de fusion 11°C to 12°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3383
Beilstein 1737612
Point d’éclair 1°C (33°F)
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 99.21
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Almond-like
Indice de réfraction 1.391
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.783
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253139 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog NumberA19598.06,A19598.22,A19598.14
Numéro de lot10237769 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog NumberA19598.06,A19598.22,A19598.14
Numéro de lotS30J052 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/07/2023 Catalog NumberA19598.06,A19598,A19598.22,A19598.14
Numéro de lotR26I006 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/06/2022 Catalog NumberA19598.06,A19598.22,A19598.14
Numéro de lotY03G024 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog NumberA19598.06,A19598.22,A19598.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsilyl cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Trimethylsilyl cyani
Nom du produit
Cyanure de triméthylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >