Learn More
Cyanure de triméthylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404157
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11404157
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19598.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7677-24-9 | C4H9NSi | 99.21 g/mol
Trimethylsilyl Cyanide is used as a reagent in the preparation of optically active cyanohydrins. It is used in the derivatization of complex metabolite mixtures by GC-MS. It is employed in the preparation of Reissert compounds, which represent reactive polyamides. Further, it is used to convert pyridine-N-oxides into 2-cyanopyridine. It is also used as a cyanide source in an enantioselective organocatalytic Strecker-type reaction of aliphatic N,N-dialkylhydrazones. In addition to this, it is used as a reagent for the cyanosilylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanure de triméthylsilyle est utilisé comme réactif dans la préparation des cyanohydrines optiquement actives. Il est utilisé dans la dérivatisation de mélanges complexes de métabolites par GC-MS. Il est utilisé dans la préparation de composés de Reissert, qui représentent des polyamides réactifs. De plus, il est utilisé pour convertir les pyridine N-oxydes en 2-cyanopyridine. Il est également utilisé comme source de cyanure dans une réaction de type Strecker organocatalytique énantiosélective de N,N-dialkylhydrazones aliphatiques. En outre, il est utilisé comme réactif pour la cyanosilylation des aldéhydes.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7677-24-9
Formule moléculaire C4H9NSi
Poids moléculaire (g/mol) 99.21
Numéro MDL MFCD00001765
Clé InChI LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
CID PubChem 82115
Nom IUPAC trimethylsilanecarbonitrile
SMILES C[Si](C)(C)C#N
Spécification
Point d’ébullition 118°C to 119°C
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl cyanide
Point de fusion 11°C to 12°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3383
Beilstein 1737612
Point d’éclair 1°C (33°F)
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 99.21
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Almond-like
Indice de réfraction 1.391
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.783
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsilyl cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Trimethylsilyl cyanide